343209
Fluorescein Diacetate
≥99% (HPLC), solid, esterase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
Fluorescein Diacetate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fluorescein Diacetate, Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
colorless to yellow
solubilidad
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Clave InChI
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Bedner, E., et al. 1998. Cytometry33, 1.
Guilbault, G.G., and Kramer, D.N. 1964. Anal. Chem. 36, 409.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable