324630
EHNA, Hydrochloride
The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase.
Sinónimos:
EHNA, Hydrochloride, erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2ncnc(c2nc1)N)[C@H]([C@@H](O)C)CCCCCC
InChI
1S/C14H23N5O/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t10-,11-/m0/s1
Clave InChI
IOSAAWHGJUZBOG-QWRGUYRKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PDE 2
Advertencia
Otras notas
Lorbar, M., et al. 1999. J. Mol. Cell. Cardiol.31, 401.
Verde, I., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.127, 65.
Reynolds, A.J., et al. 1996. Brain Res.798, 67.
Mery, P.F., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 121.
Podzuweit, T., et al. 1995. Cell. Signal.7, 733.
Bessodes, M., et al. 1982. Biochem. Pharmacol.31, 879.
Bouchard, P., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 1033.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable