311203
NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Sinónimos:
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
amorphous solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CCCN=C(N(C)C)N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clave InChI
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NOS in vitro
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable