211275
Capsaicin
An active constituent of cayenne pepper with excitatory and desensitizing effects on a subset of primary afferent sensory neurons.
Sinónimos:
Capsaicin, [(E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide
descripción
Merck USA index - 14, 1768
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
N(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)CCCC\C=C\C(C)C
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Clave InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Nakazawa, K., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.113, 296.
Simmons, D.D., et al. 1994. Int. J. Dev. Neurosci.12, 517.
Takaki, M., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1227.
Bevan, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Pernow, B., et al. 1985. J. Immunol.135, 8125.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup