W203408
Allyl isothiocyanate
≥95%, FCC
Sinónimos:
AITC, Oil of mustard
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
horseradish; pungent
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Clave InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?