203800
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
Sinónimos:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cAMP, Na
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Br)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Clave InChI
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKA
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Boyer, B., and Thiery, J.P. 1993. J. Cell Biol.120, 767.
Hei, Y.-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable