Saltar a
D0260
Monofosfato de N6,2′-O-dibutiriladenosina 3′,5′-cíclico sodium salt
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
Sinónimos:
Bucladesina sodium salt, Dibutirilo del AMP cíclico sodium salt, Dibutirilo del AMPc sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$72.800
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$151.000
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$403.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H23N5O8PNa
Número CAS:
Peso molecular:
491.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
$72.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Monofosfato de N6,2′-O-dibutiriladenosina 3′,5′-cíclico sodium salt, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
El dibutirilmonofosfato cíclico de adenosina (AMPc) imita la actividad del AMPc endógeno.Es lipófilo, permite una mayor permeabilidad a la célula y tiene una mayor resistencia a la hidrólisis por AMPc fosfodiesterasa. El dibutiril AMPc inhibe las fosfodiesterasas y desempeña un papel vital como sonda en las vías de transducción de la señal.[1]
Application
Se ha utilizado como un componente del medio de diferenciación para inducir la diferenciaciónde las neuronas dopaminérgicas a partir de los progenitores de la placa basal.[2] Se ha utilizado también comocomplemento en el DMEM: F12 para cultivar células neuronales a partir de las células pluripotentes humanas.[3]
La sal de sodio del monofosfato cíclico de la N6,2′-o-dibutiriladenosina 3′,5′ se ha utilizado:
  • como suplemento del medio para la diferenciación de las células madre de la cresta neural (NCSC)
  • como componente del medio de descongelación para las neuronas derivadas de las IPSC (células madre pluripotentes inducidas) humana crioconservadas
  • en medio de Eagle modificado según Dulbecco (DMEM)sin suero para inducir la diferenciación de los astrocitos[4]
Biochem/physiol Actions
Análogo del AMPc permeable a la célula que activa las proteincinasas (PKA) dependientes del AMPc.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de los nucleótidos cíclicos. Pulse aquí para descubrir más productos de nucleótidos cíclicos destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Pierde el grupo 2′-O-butirilo a pH 8,5
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D0627SML1228SML1231
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)