Documentos clave
17-191
Sigma-Aldrich
Kit de análisis MAP cinasa/Erk, no radiactivo
MAP Kinase/Erk Assay Kit is designed to measure the phosphotransferase activity of MAP (mitogen-activated protein) Kinase in immunoprecipitates & column fractions.
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Application
EL kit de análisis MAP cinasa/Erk está diseñado para medir la actividad fosfotransferasa de la MAP (proteína activada por mitógenos) cinasa en fracciones de columna e inmunoprecipitados.
Utilizado para detectar o cuantificar: MAP cinasa/Erk
Components
Tampón de dilución del ensayo I(Assay Dilution Buffer I) (ADBI) (Nº de referencia 20-108)
Mezcla de MAP cinasa/sustrato Erk II (referencia 20-166)
Mezcla inhibidora (referencia 20-116)
Mezcla de magnesio/ATP (referencia 20-113)
Anti-fosfo-MBP, clon P12 (referencia 05-429)
Quality
El kit de análisis está diseñado para medir la actividad fosfotransferasa de la MAP (proteína activada por mitógenos) cinasa en inmunoprecipitados y fracciones de columna. El kit de análisis se basa en la fosforilación de un sustrato específico (proteína básica mielina, MBP). El sustrato fosforilado se analiza luego mediante inmunotransferencia, utilizando un anticuerpo MBP monoclonal fosfoespecífico.
Other Notes
Este producto es de origen bovino. La exportación de este producto a determinados países puede estar restringida. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad del producto y las opciones de exportación.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
B M van den Berg
Electrophoresis, 11(10), 824-829 (1990-10-01)
To test seed lots of tomato F1 hybrid varieties for the presence of undesirable inbred seeds by electrophoresis, a method has been developed on the basis of ultrathin-layer isoelectric focusing. The method is based on the genetic variation of the
J Van Damme et al.
European journal of immunology, 20(9), 2113-2118 (1990-09-01)
Isolation of the human neutrophil activating protein (NAP) interleukin 8 (IL8) from leukocytes has revealed that it is structurally related to beta-thromboglobulin (beta TG) from platelets. Both these proteins occur as natural mixtures of multiple forms, differing from each other
A Karcher et al.
Electrophoresis, 18(7), 1173-1179 (1997-06-01)
Some representative standard pyrethroid insecticides, namely permethrin, phenotrin, cypermethrin, sanmarton and fenpropathrin, were subjected to base hydrolysis with the aim of facilitating the indirect determination of these neutral species of low water solubilities by aqueous capillary electrophoresis. This first involved
A Fisch et al.
European journal of immunology, 22(6), 1413-1419 (1992-06-01)
A series of 14 monoclonal antibodies (mAb) directed against the C-terminal part of the rat invariant gamma chain (amino acid 142-216) was generated using distinct fusion proteins that contain this gamma segment for immunization and hybridoma screening. Additional fusion protein
Ignazia Tusa et al.
Oncogene, 37(19), 2601-2614 (2018-02-28)
Malignant melanoma is among the most aggressive cancers and its incidence is increasing worldwide. Targeted therapies and immunotherapy have improved the survival of patients with metastatic melanoma in the last few years; however, available treatments are still unsatisfactory. While the