1.70310
Cesium ICP Standard
traceable to SRM from NIST CsNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cs Certipur®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
concentración
1000 mg/L Cs in 2-3% HNO3
técnicas
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.013 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
It may be used as a standard solution to study the optimization of cesium adsorption process by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)[1].
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable