164603
3-Nitropropionic acid
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Sinónimos:
3-Nitropropionic acid, 3-Nitropropionic acid, 3-NP, 3-NPA, 3NPA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
ethanol: 100 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])CCC(=O)O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
Clave InChI
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Pang, Z., et al. 1997, J. Neuroscience17, 3064.
Huang, L., et al. 2006, J. Bio. Chem. 281, 5965.
Garcia, M., et al. 2002, J. Neurosci. 22, 2174.
Kim, G. W., et al. 2003, J. Neurosci.23, 8733.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable