Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2N(CH2)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
119.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-003-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1759889
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
3-Nitropropionic acid, ≥97%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
color
white to light yellow
mp
68-70 °C (lit.)
solubility
alcohol: may be light yellow 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitropropionic acid has been used:
- to generate multiple system atropy-parkinsoniam (MSA-P) model in rat to evaluate its effect on embryonic striatal and mesencephalic grafts
- to inject into the nigrostriatal dopaminergic pathway in rats in order to examine its specific effects on the dopamine system
- as succinate dehydrogenase (SDH) inhibitor for LUHMES neurons and cell lines
Biochem/physiol Actions
Administering 3-nitropropionic acid (3-NP) to the inner ear can stimulate sensorineural hearing loss. It serves as an irreversible inhibitor of mitochondrial complex II.
Excitotoxin shown to cause brain lesions similar to those of Huntington′s disease.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitropropionic acid
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?