Documentos clave
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Código UNSPSC:
41116026
NACRES:
NA.03
técnicas:
LC/MS: suitable
bp:
100 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Nivel de calidad
Línea del producto
LiChrosolv®
Formulario
liquid
concentración
0.095-0.105 % (v/v)
técnicas
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable