Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
LiChrospher® 100 RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
pkg of 3 ea
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Cartucho para HPLC
LiChrospher® RP-18 desactivada es un soporte de gel de sílice esférico fiable y versátil, producido a la manera tradicional, con propiedades de fase inversa desactivada C-18. Es idónea para la separación de compuestos neutros, ácidos y básicos débiles. Este absorbente se mete en un cartucho para HPLC LiChroCART 250-4. La conexión con el sistema de HPLC se consigue mediante la utilización del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Application
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped are reliable and versatile HPLC columns based on traditionally produced spherical silica carriers with reversed-phase properties and endcapping. They are well suited for the chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds, substances found frequently in all analytical fields. Typical applications are the separation of Aflatoxins, Aldehydes, Alkaloids, Antibiotics, Aromatic amines, Catecholamines, Esters, Lipids, Fatty acids, Flavonoids, Ketones, Nitrosamines, Nucleosides, Nucleotides, PCB, Peptides, Pesticides, Phenols, Phospholipids, Phthalates, Preservatives, Steroids, Sulfonamides, Sweeteners and Vitamins.
Analysis Note
Presión ≤ 110 bar
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 1,0 – 2,5
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 1,0 – 2,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 RP-18 desactivada (5 µm) LiChroCART™ 250-4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?