1.50357
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART™ 250-4.6
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped: no
envase
1 ea of
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
Silica bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0