Saltar a
1.10274
Bioindicador Sterikon® plus
ampule of 2 mL, To monitor the effectiveness of the autoclaving by steam sterilization
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
42281526
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
EP, USP
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
ampule of 2 mL
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp.
General description
El bioindicador Sterikon® plus contiene un caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH y esporas de un microorganismo no patógeno, Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (esporulación optimizada), en una única ampolla. Las esporas son completamente destruidas al calentarse con vapor comprimido a una temperatura de 121 ± 0,5°C (245 kPa), después de 15 minutos. A temperaturas o tiempos de exposición inferiores, puede sobrevivir un pequeño número de esporas y crecer tras la incubación. Las ampollas Sterikon® se colocan en el autoclave junto con el lote que se va a esterilizar. La eficiencia del proceso de esterilización se comprueba mediante la incubación de las ampollas. El color rojo (o rojo-violeta) del contenido de la ampolla indica ausencia de crecimiento de Geobacillus stearothermophilus y esterilización adecuada, mientras que el color amarillo (o amarillo-naranja) del contenido de la ampolla indica crecimiento y esterilización inadecuada.
Application
El sistema bioindicador Sterikon® plus se utiliza para supervisar la eficacia de la esterilización con vapor en autoclave durante 15 minutos a 121 °C. Es adecuado para comprobar la eficiencia de la esterilización de los medios de cultivo utilizados para el análisis de productos farmacéuticos (especialmente fármacos en ampollas), muestras de alimentos y agua, junto con alimentos enlatados y otros productos que vayan a esterilizarse en autoclave.
Analysis Note
Aspecto: opalescente y violeta rojizo
Número de esporas viables por ampolla: 5,0 E+05 - 1,0 E+07
Crecimiento (35 °C): sin crecimiento
Crecimiento (60 °C): crecimiento
Prueba de rendimiento (6 min, 121 °C): Tiempo de supervivencia 6 min/121 °C
Prueba de rendimiento (15 min, 121 °C): Tiempo de destrucción 15 min/121 °C
Valor D (121 °C): 1,5 - 2,0 min
Valor Z: 7,0 - 10,0 °C
Identidad: Geobacillus stearo-thermophilus ATCC 7953
La determinación del valor D se basa en el método Stumbo-Murphy-Cochran.
El control de la identidad se lleva a cabo mediante el sistema MicroSeq.
Microorganismo: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (esporulación optimizada).
Ampollas: 2 ml.
Temperatura de conservación: entre +2° y +8°C.
Other Notes
Sustituye a: 1.10274.0003
Legal Information
STERIKON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. I need to know the recommended tolerance for bioindicator checks related to incubation duration. best regard
    1 answer
    1. 48 hours has been validated as the shortest time required for a successful Sterikon incubation. Up to 7 days is validated as can be seen in the Application note: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/588/304/sterikon-plus-incubation-time-an1800en-ms.pdf