Documentos
1.44257
Millipore
Adaptador de gas comprimido RCS Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.74
material
aluminum adapter
agency
non-compendial
description
pressure head
product line
RCS®
feature
portable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
room temp
General description
El adaptador de gas comprimido RCS® Touch es un accesorio añadido para utilizar con el muestreador de aire RCS® High Flow Touch. El RCS® High Flow Touch es un muestreador portátil de aire para un control rápido y sencillo del aire ambiente y los gases comprimidos en entornos controlados. El muestreador microbiológico del aire se basa en el impacto por la fuerza centrífuga. El adaptador de gas comprimido RCS® Touch es esterilizable en autoclave y se utiliza para el control microbiológico de los gases comprimidos. Está diseñado para una presión de aire de entrada de 1 bar.
Application
El adaptador de gas comprimido RCS® Touch es un accesorio adicional con el muestreador microbiológico del aire RCS® utilizado para el control microbiológico de los gases comprimidos. Estos muestreadores del aire encuentran su aplicación en el control microbiológico del aire ambiente de las industrias farmacéutica, médica y alimentaria.
Compatibility
El adaptador de gas comprimido RCS® Touch es compatible para utilizar con el muestreador microbiológico del aire RCS® High Flow Touch.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo