Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
γ-irradiated
product line
RCS®
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Las tiras de agar TC son medios de cultivo listos para usar para la evaluación de los microorganismos atmosféricos en muestreadores del aire RCS®. Cada tira de agar individual viene en una funda reutilizable y 100 % controlada visualmente, garantizando la máxima seguridad en entornos críticos. El agar de triptona de soja se carga en una película de respaldo flexible. El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio está enriquecido con neutralizantes como la lecitina y el polisorbato 80.
Application
Las tiras de agar se utilizan para controlar el aire ambiental y los gases comprimidos con los muestreadores del aire RCS®.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?