Saltar a
1.44243
Tiras de agar SDX Hycon®
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Tiras de agar Hycon listas para usar, SDX, SDA, Tiras de agar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
aseptically filled
product line
RCS®
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Chloramphenicol , Chlortetracycline
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Las tiras de agar SDX son medios de cultivo listos para usar para la evaluación de las levaduras y los hongos transportados en el aire con muestreadores del aire RCS®. Cada tira de agar individual viene en una funda reutilizable y 100 % controlada visualmente, garantizando la máxima seguridad en entornos críticos. El agar Sabouraud dextrosa se carga en una película de respaldo flexible. El agar Sabouraud dextrosa (SDX, SDA) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de levaduras y hongos. La dextrosa soporta el crecimiento de los hongos. El medio es complementado con cloranfenicol y clortetraciclina para inhibir el crecimiento de la flora bacteriana acompañante.
Application
Las tiras de agar se utilizan para controlar el aire ambiente y los gases comprimidos con los muestreadores del aire RCS®.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.442441.442421.44240
description
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
description
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
description
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
description
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
bacteria, fungi
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
sterility
aseptically filled
sterility
γ-irradiated
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
composition
Chloramphenicol , Chlortetracycline
composition
Irradiable antibiotics
composition
-
composition
Lecithin , Polysorbate 80
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)