Documentos
1.44226
Millipore
Tiras de agar TC-y Hycon®
Tryptic Soy Agar, Thioglycollate, Lecithin, Polysorbate 80, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Tiras de agar, TSA, tiras de agar, hidrolizado de caseína y soja
About This Item
UNSPSC Code:
41113035
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Quality Level
sterility
γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
packaging
double packed of 40 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
Agar de triptona de soja irradiado con radiación gamma; en envase doble; para recuento de viables totales en entornos asépticos. Para utilizar con los muestreadores microbiológicos del aire RCS. Conservar a 2-25°C.
Las tiras de agar TC-y son medios de cultivo listos para usar para la evaluación de los microorganismos atmosféricos con muestreadores del aire RCS®. Cada tira de agar individual viene en una funda reutilizable y 100 % controlada visualmente, garantizando la máxima seguridad en entornos críticos. El agar de triptona de soja se carga en una película de respaldo flexible. El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio está enriquecido con neutralizantes como la lecitina y el polisorbato 80
Application
Las tiras de agar se utilizan para controlar el aire ambiental y los gases comprimidos con los muestreadores del aire RCS®. Estas tiras de agar están tratadas con radiación gamma y vienen en bolsa triple, para aplicaciones específicas en entornos críticos y aisladores.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.