14-155
Proteína histona H1, 20 mg
Purified bovine Histone H1 protein for use as a substrate in histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and chromatin assembly studies.
Sinónimos:
Linker Histone H1
About This Item
Productos recomendados
biological source
bovine
Quality Level
mol wt
Mw 32 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Las histonas H1 y las histonas conectoras relacionadas son importantes tanto para el mantenimiento de la estructura de orden superior de la cromatina como para la regulación de la expresión génica. La estabilización del nucleosoma se proporciona a través de la unión de la histona H1 a la díada nucleosómica y el ADN conector que entra y sale de la partícula central. Otras pruebas experimentales ilustran la influencia de la histona H1 en la disposición y compactación de la cromatina. La familia de proteínas histona H1 contiene cinco variantes somáticas (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 y H1.5) que se expresan en casi todos los tipos de células.
Origen del producto: Fracción rica en lisina de timo de ternera
Quality
Evaluada habitualmente mediante un ensayo de cinasa con cdk2/ciclina A activa (14-448) para fosforilar la histona H1.
Physical form
Esterilizado a través de una membrana de filtración de 0,2 micras.
Storage and Stability
1 año a -20°C
Other Notes
Este producto es de origen bovino. La exportación de este producto a determinados países puede estar restringida. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad del producto y las opciones de exportación.
Para conocer datos de actividad específicos, consulte el Certificado de análisis de cada lote de esta enzima.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28079-28088 (2003-04-30)
The Gadd45 family of proteins includes Gadd45alpha, MyD118/Gadd45beta, and CR6/OIG37/Gadd45gamma. These proteins play important roles in maintaining genomic stability and in regulating the cell cycle. This study reports the cloning of a novel protein called CR6-interacting factor 1 (CRIF1) which
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28646-28651 (1997-11-14)
Human prk encodes a novel protein serine/threonine kinase capable of strongly phosphorylating casein but not histone H1 in vitro. prk expression is tightly regulated at various levels during different stages of the cell cycle in lung fibroblasts. The Prk kinase
Pim3 negatively regulates glucose-stimulated insulin secretion.
Islets null
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF
Oncogene, 29(47), 6245-6256 (2010-08-31)
We report here a novel role for Jun dimerization protein-2 (JDP2) as a regulator of the progression of normal cells through the cell cycle. To determine the role of JDP2 in vivo, we generated Jdp2-knockout (Jdp2KO) mice by targeting exon-1