1.37076
Sodium chloride solution
3 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
sodium chloride, sodium chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
aplicaciones
pharma/biopharma processes
actividad extraña
Aflatoxin
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Envase
1.37076.9010 / 10L
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.