1.19801
Thallium standard solution
traceable to SRM from NIST TlNO₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl Certipur®
Sinónimos:
Thallium Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Línea del producto
Certipur®
concentración
1000 mg/L Tl in 0.5 M HNO3
técnicas
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.