Documentos clave
1.19158
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinónimos:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
composición
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
técnicas
HPLC: suitable
compatibilidad
for use with LICHROTEST
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
Nota de análisis
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
Información legal
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2