Documentos clave
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
Sinónimos:
Hydrochloric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Ácido clorhídrico, Suprapur®, 36%
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensayo
36%
Formulario
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.18 g/L at 20 °C
1.18 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Suprapur®
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.