Documentos
1.00319
Supelco
Hydrochloric acid
32%, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Ácido clorhídrico solution, Disolución de cloruro de hidrógeno, Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de ácido clorhídrico, 32% for analysis EMSURE®
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥32.0% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Bi (Bismuth)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Ag (Silver)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm In (Indium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.10 ppm Fe (Iron)
≤0.10 ppm K (Potassium)
≤0.10 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
SMILES string
Cl
ign. residue
≤5 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Síntesis de nanovarillas de óxido de zinc a partir del precursor borato de zinc: en este estudio se utiliza ácido clorhídrico en la síntesis de nanovarillas óxido de zinc, importante para aplicaciones de supercondensadores. Subraya el papel crucial del ácido clorhídrico en la investigación sobre nanomateriales, ampliando los límites de la tecnología de almacenamiento de energía (Lefdhil et al., 2023).
  • Un procedimiento mejorado de digestión y análisis del silicio en el tejido vegetal: el ácido clorhídrico se emplea para digerir tejidos vegetales y analizar el contenido de silicio, mejorando las metodologías de investigación agrícola y biológica. Esta aplicación refleja la importancia del ácido clorhídrico en estudios científicos que requieren un procesamiento químico preciso (Langenfeld y Bugbee, 2023).
  • Ciclación intramolecular formando enlaces N-N(+) de O-tosiloxi β-aminopropioamidoximas y reacción de intercambio iónico: en esta investigación, el ácido clorhídrico desempeña un papel clave en la síntesis orgánica, demostrando su versatilidad en el desarrollo de compuestos farmacéuticos. El estudio proporciona información sobre la síntesis de compuestos orgánicos complejos, que son vitales en la química medicinal (Kayukova et al., 2023).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 32,0 %
Color: ≤ 10 Hazen
Bromuros (Br): ≤ 50 ppm
Cloro libre (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 1 ppm
Sulfitos (SO₃): ≤ 1 ppm
Ag (Plata): ≤ 0,05 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,05 ppm
As(Arsénico): ≤ 0,01 ppm
Au (Oro): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,02 ppm
Be (Berilio): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismuto): ≤ 0,02 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,2 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,01 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,01 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,02 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,02 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,10 ppm
Ga (Galio): ≤ 0,05 ppm
Ge (Germanio): ≤ 0,02 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 0,01 ppm
In (Indio): ≤ 0,05 ppm
K (Potasio): ≤ 0,10 ppm
Li (Litio): ≤ 0,01 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,05 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,01 ppm
NH₄ (Amonio): ≤ 1 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,2 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,02 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,01 ppm
Pt (Platino): ≤ 0,10 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,01 ppm
Ti (Titanio): ≤ 0,02 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,02 ppm
V (Vanadio): ≤ 0,01 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,05 ppm
Zr (Circonio): ≤ 0,02 ppm
Residuos tras ignición (como SO₄): ≤ 5 ppm
Fecha de caducidad: véase etiqueta del producto
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Selcen Celik Uzuner
Analytical biochemistry, 601, 113789-113789 (2020-05-31)
Cytosine methylation is the leading epigenetic modification on DNA playing a role in gene regulation. Methylation can occur in cytosines of any nucleic acids in cytosol (as mitochondrial DNA, mtDNA) and in nuclear DNA (ncDNA). mtDNA exists as multiple copies
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.