Documentos
1.14897
Supelco
Chloride Test, photometric
photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de cloruros, photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
sufficient for 175 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chloride
measuring range
2.5-250 mg/L (Cl-)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico 2,5 - 250 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
Este ensayo de cloruro Spectroquant® permite la cuantificación precisa de los iones cloruro en diversas aguas y aguas residuales. Su concentración depende de factores geológicos y de la situación local general. En el ensayo, los iones cloruro reaccionan con mercurio(II)-tiocianato a cloruro de mercurio(II). El tiocianato liberado reacciona con los iones de hierro para formar un complejo rojo. El método es análogo al EPA 325.1 yAPHA 4500-Cl- E.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Application
  • RM PREFUL para monitorizar los cambios de perfusión y ventilación después del tratamiento con elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor para la fibrosis quística: estudio de viabilidad: se demuestra el uso de RM PREFUL (pulmón funcional resuelto en fase) para monitorizar los cambios en la perfusión y la ventilación en pacientes con fibrosis quística después del tratamiento, demostrando su potencial para la evaluación no invasiva en entornos clínicos (Dohna et al., 2024).
  • Sensores portátiles del cloruro del sudor: materiales, fabricación y sus aplicaciones: se revisan los avances en materiales y técnicas de fabricación para sensores portátiles del cloruro del sudor, y se comenta su significativo potencial para la monitorización y el diagnóstico sanitario en tiempo real (Patel et al., 2024).
  • Características iniciales de la fibrosis quística en Argelia: descripción de 34 casos pediátricos: se ofrece una visión general de la presentación clínica y las características iniciales de la fibrosis quística en una cohorte pediátrica argelina, contribuyendo a la comprensión regional de este trastorno genético (Bendoukha et al., 2024).
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Visite la Librería de documentos
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.