Documentos
1.00598
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de cloro, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(Cloro libre) Método: fotométrico, DPD 0,010 - 6,00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
Este ensayo de cloro Spectroquant® permite la cuantificación precisa del cloro en varias aguas. Los desinfectantes clorados siguen siendo utilizados de manera habitual en todo el mundo; sus principales aplicaciones son la cloración del agua potable y de las piscinas. En disolución débilmente ácida, el cloro libre reacciona con la dipropil-p-fenilendiamina (DPD) para dar un color rojo-violeta que se determina fotométricamente.
El método es análogo al indicado en EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G y DIN EN ISO 7393-2.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento fácil del método y contiene información esencial, como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Protocolos
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Preparación de una disolución patrón para cloro libre según la DIN EN ISO 7393
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Ver todo
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.