Documentos clave
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Gallium(III) nitrate hydrate 98+. CAS 69365-72-6, pH 2 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Sinónimos:
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
About This Item
Fórmula lineal:
Ga(NO3)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
236-815-5
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
65 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clave InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable