1.11109
Ensayo de alcalinidad
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de la alcalinidad
About This Item
Productos recomendados
analyte chemical class(es)
alkalis
Quality Level
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
Storage temp.
15-25°C
General description
Capacidad ácida a pH 8,2 y pH 4,3 método: volumétrico con pipeta de valoración MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3