Documentos clave
1.10962
Supelco
Tiras indicadoras de pH pH 1 - 14 Indicador universal
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Sinónimos:
Indicador químico de pH pH 1 - 14 Indicador universal, Tiras indicadoras de pH pH 1 - 14 Indicador universal
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
Nombre del producto
Tiras indicadoras de pH pH 1 - 14 Indicador universal, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Línea del producto
MQuant®
Nivel de calidad
Características
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Rollo: L
4.8 m , with color scale
intervalo de pH
1-14
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Rollo (4,8 m) con escala de color pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Los papeles indicadores de pH MQuant® suministrados en rollos son perfectamente adecuados para conservación prolongada, ya que están protegidos contra las influencias externas, como la humedad, la luz y los gases del entorno. Estos papeles indicadores de pH se fabrican mediante la impregnación del papel de filtro de alta calidad con indicador o disoluciones mixtas de indicadores. El papel siempre está operativo, se saca con facilidad del carrete de plástico y puede cortarse a la longitud necesaria. El valor de pH se mide semicuantitativamente por comparación visual del color aparecido en el papel con los campos de la escala de color.
Nota de análisis
Prueba de aplicación: conforme
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1