Documentos clave
1.10620
Millipore
LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER
for microbiology Fluorocult®
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
FluoroCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
17 g/L
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Escherichia coli
coliforms
Información legal
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms