Documentos
1.10013
Supelco
Sulfite Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de sulfitos
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de sulfitos, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
sulfite
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-400 mg/L (SO32-)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico, con tiras reactivas, de 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l (SO32-), MQuant®
Las tiras reactivas de sulfito MQuant® son adecuadas para los análisis alimentarios, en particular en los análisis del vino y los zumos de fruta, los alimentos sulfurados (frutos frescos y secos), el pescado, los mariscos, los crustáceos y los productos cárnicos picados. Los iones sulfitos reaccionan con una mezcla de hexacianoferrato de potasio(II), sulfato de zinc y nitroprusiato de sodio para formar un compuesto rojo. La concentración de sulfitos se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de sulfitos y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como el ensayo de sulfitos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Linkage
Sustituye a: 10013-1; 10013
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Preparación de una disolución patrón para sulfitos
Contenido relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
La aplicación MQuant® StripScan ofrece resultados instantáneos y fiables de varias tiras reactivas en teléfonos móviles, incluida la determinación del pH y la dureza.