1.10316
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
Sinónimos:
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
About This Item
Productos recomendados
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Quality Level
description
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
180 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
recombinant protein
separation technique
anion exchange
strong anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Capturar con eficacia la proteína deseada y eliminar virus, ADN y endotoxinas con su tecnología de tentáculos, lo que genera mejores rendimientos de producción y procesamiento
- Reducir los costos operativos y la sustitución de la resina con una mayor durabilidad, lo que permite múltiples ciclos de regeneración y desinfección de columna
- Compatibilidad con alcohol bencílico acuoso al 2,5 % (v/v) que contiene una disolución de conservación de NaCl 150 mM
Debido al comportamiento de valoración de Fractogel® EMD TMAE HICAP (M), se puede utilizar la capacidad de intercambio iónico de pH 2 a 12. La separación de proteínas se basa en interacciones electrostáticas reversibles entre las regiones cargadas negativamente de la superficie de las proteínas y el soporte. Las proteínas se retienen eficazmente en Fractogel® EMD TMAE HICAP (M) cuando el pH de la disolución tampón es en torno a 1 unidad por encima de sus puntos isoeléctricos (pl).
La fuerza de la unión depende de lo siguiente:
- el sistema amortiguador
- el valor de pH de la disolución tampón que determina la carga superficial de la proteína
- la concentración de los contraiones
- la densidad de carga en el soporte (capacidad de unión a proteínas)
Packaging
- 1.10316.0100: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 100ml
- 1.10316.0010: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 10ml
- 1.10316.0500: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 500ml
- 1.10316.5000: Resina Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) 5 l
Analysis Note
Evaluación microscópica: Partículas esféricas uniformes, no aglomerados, sin finos
Materia extraíble (agua): ≤ 0,03 %
Cerio: ≤ 1 µg/g
Caída de presión (columna: DI = 1,6 cm, L = 10 cm a 5 ml/min): ≤ 1 bar
Tamaño de partícula (d10): 37 - 45 µm
Tamaño de partícula (d50): 48 - 60 µm
Tamaño de partícula (d90): 63 - 77 µm
Unidades formadoras de colonias (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/ml
Endotoxinas: ≤ 1,00 UE/ml
Capacidad de unión a proteínas (seroalbúmina bovina): 160 - 200 mg/ml
Prueba funcional (b:a): ≤ 0,25
Prueba funcional: Separación de la conalbúmina y la seroalbúmina humana
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenido relacionado
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.