Documentos
1.09959
Supelco
Hidróxido de sodio solution
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Hidróxido de sodio solution, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Abordaje eficaz de quemaduras químicas bucales agudas después de la ingestión de NaOH: caso clínico: se describe el abordaje médico de las quemaduras bucales agudas causadas por la ingestión de disolución de hidróxido de sodio, proporcionando información fundamental sobre la respuesta de urgencia y los protocolos de tratamiento en toxicología y medicina de urgencia (Li LB et al., 2024).
  • Marco mecánico para la construcción de geles geopolímeros: una técnica LSTM optimizada para predecir la resistencia a la compresión del hormigón de geles geopoliméricos con base de cenizas volantes: en este estudio se utiliza una disolución de hidróxido de sodio en la optimización de geles geopolímeros con base de cenizas volantes, empleando técnicas avanzadas de aprendizaje automático para predecir las propiedades de los materiales, lo que es fundamental en la construcción y la ingeniería de materiales (Shi X et al., 2024).
  • Modelos de aprendizaje automático por conjuntos basado en boosting para predecir la resistencia a la compresión sin confinamiento de suelos arcillosos estabilizados con geopolímeros: la investigación destaca la aplicación de la disolución de hidróxido de sodio en los procesos de estabilización del suelo. Se centra en el uso de modelos de aprendizaje automático por conjuntos para predecir la resistencia de los suelos estabilizados con geopolímeros, contribuyendo a los avances de la ingeniería geotécnica (Abdullah GMS et al., 2024).
  • Producción de quitosano a partir de cáscara de gamba usando ultrasonidos seguidos de hidrólisis con agua subcrítica: se discute el uso de la disolución de hidróxido de sodio en el proceso de extracción y purificación de quitosano de las cáscaras de gamba, destacando su importancia en la producción de biopolímeros y sus posibles aplicaciones en tecnología alimentaria y ciencia de los materiales (Matouri M et al., 2024).
  • Complejo de hidróxido de níquel (II) estabilizado con carbeno mesoiónico: un precursor fácil para la química de activación del enlace C-H: se explora la síntesis de un complejo de hidróxido de níquel (II) utilizando una disolución de hidróxido de sodio, que proporciona una nueva vía para la activación del enlace C-H en la síntesis química, lo cual es crucial para el desarrollo de procesos catalíticos y la fabricación farmacéutica (Pavun A et al., 2024).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c