Saltar al contenido
Merck

1.37085

Sodium hydroxide solution

0.05 M

Sinónimos:

Sodium hydroxide solution

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle


Nombre del producto

Hidróxido de sodio solution,

vapor pressure

3 mmHg ( 37 °C)

Quality Segment

product line

EMPROVE® Bio

form

liquid

application(s)

cleaning in place

SMILES string

[OH-].[Na+]

InChI

1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1

InChI key

HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M

Legal Information

Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Hidróxido de sodio solution


Clase de almacenamiento

8B - Non-combustible corrosive hazardous materials

¿Qué está pasando?

nwg



Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos