Documentos clave
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12141916
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Nivel de calidad
densidad
1.38 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable