1.13306
Bactident™ Coagulase
For the detection of the enzyme coagulase developed by Staphylococcus aureus
Sinónimos:
Test on Staphylococcus aureus, Test on Coagulase
About This Item
Productos recomendados
Materiales
tube
Nivel de calidad
Formulario
solid
Características
ready-to-use
envase
pack of 6 vials with 3 mL volume
fabricante / nombre comercial
Bactident™
condiciones de almacenamiento
(Store dry and tightly closed)
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
color
beige
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp. (spp.)
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036):-
- Negative control:-
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2