1.09164
Disolución Hanus
c(IBr) = 0.1 mol/l, for determination of iodine number , ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Disolución de yodo según Hanus
About This Item
Productos recomendados
product name
Disolución Hanus, for determination of iodine number c(IBr) = 0.1 mol/l, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Analysis Note
Concentración de cantidad de sustancia 0,0994 - 1,006 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0004 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de la cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica se determina con una disolución normalizada de tiosulfato sódico (número de referencia 1.09147). La disolución de tiosulfato de sodio está normalizada y es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (dicromato de potasio SRM 136 del NIST) mediante el patrón volumétrico yodato de potasio (referencia 1.02404), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Los clientes también vieron
Artículos
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.