Documentos clave
1.09092
Supelco
Disolución de sulfato de cerio(IV)
c(Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Sulfato de Cer, Sulfato de Cer(IV)
About This Item
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Disolución de sulfato de cerio(IV), c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Eliminación del ácido húmico utilizando membranas de acetato de celulosa injertadas con poli(metacrilato de metilo) y aminadas con tetraetilenpentamina: en este estudio se destaca la aplicación de membranas de acetato de celulosa modificadas con polímeros para la eliminación eficaz de ácidos húmicos del agua, empleando sulfato de cerio (IV) como catalizador para iniciar el proceso de polimerización, lo que mejora significativamente el rendimiento de la membrana en el tratamiento del agua (Gebru KA et al., 2018).
  • Caracterización y evaluación del riesgo ecológico de nanopartículas de CeO2 como catalizador de combustible diésel: esta investigación proporciona una caracterización detallada del sulfato de cerio (IV) utilizado como precursor de nanopartículas de CeO2, evaluando sus riesgos ecológicos cuando se aplica como catalizador en combustibles diésel, lo que ofrece una visión de su impacto medioambiental (Batley GE et al., 2013).
  • Quimioluminiscencia de una reacción de oxidación de rodamina B con cerio (IV) en un medio micelar invertido de cloruro de cetiltrimetilamonio en 1-hexanol-ciclohexano/agua: se exploran las reacciones de quimioluminiscencia mejoradas del sulfato de cerio (IV), demostrando su papel para mejorar la sensibilidad y la especificidad de los métodos analíticos destinados a detectar compuestos orgánicos (Hasanin TH et al., 2011).
  • Reacciones de quimioluminiscencia con complejos catiónicos, neutros y aniónicos de rutenio (II) que contienen ligandos de 2,2′-bipiridina y disulfonato de batofenantrolina: se investigan las propiedades quimioluminiscentes de varios complejos de rutenio (II), donde el sulfato de cerio (IV) sirve como oxidante eficaz, destacando su potencial en aplicaciones analíticas para detectar y medir cantidades traza de sustancias biológicas y químicas (Francis PS et al., 2010).
  • Método de quimioluminiscencia para la determinación de piroxicam mediante la mejora del sistema tris-(ácido 4,7-difenilo-1,10-fenantrolin-disulfónico) rutenio (II) (RuBPS)-cerio(IV) y su aplicación: se presenta una nueva técnica de quimioluminiscencia para determinar el piroxicam, utilizando las propiedades catalíticas del sulfato de cerio (IV) para mejorar la señal de luminiscencia, ofreciendo así una herramienta analítica sensible para el análisis farmacéutico (Yu F et al., 2009).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025 para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Linkage
Sustituye a: CX0612-6
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,0995 - 0,1005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (oxalato de disodio SRM 8040 del NIST) mediante el patrón volumétrico sulfato de hierro(II)etilendiamonio (referencia 1.02402), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.