1.09034
Schiff′s reagent
for detection of aldehydes
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range. For histology we recommend Schiff′s reagent item 109033
Aplicación
- Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.: This study examines the long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle, identified using special staining techniques including Schiff′s reagent, to evaluate the chronic effects on macrophagic myofasciitis lesions. (Gherardi RK et al., 2001).
Nota de análisis
Assay (SO₂): 0.15 - 0.30 %
Application test: conforms
Application test: conforms
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable