Documentos clave
1.07563
Supelco
Extran® AP 12
greener alternative
powder, alkaline
Sinónimos:
Limpiador TM=["EXTRAN"] AP 12; detergente TM=["EXTRAN"] AP 12
About This Item
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
900 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Te producto es idéntico al EX0990 con la misma calidad y especificaciones. Se han modificado algunos tamaños de envase para proporcionar una oferta globalmente armonizada.
Linkage
Sustituye a: EX0990-1
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Valor de pH (1 %; agua): ≥ 12,5
Volumen de espuma (5 %; agua): ≤ 1 ml
Densidad aparente: aprox. 90
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c