Documentos clave
1.40000
Supelco
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
About This Item
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
Extran®
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH
13 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.002%
application(s)
cleaning products
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Linkage
Sustituye a: EX0997-4; EX0997
Analysis Note
contenido de agente secuestrante (alcalimétrico): 8,5 - 10,0 %
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,05 - 1,09
Sin álcali (como NaOH ): 1,5- 2,5 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,002 %
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c