Documentos clave
1.07558
Supelco
Extran® AP 11
greener alternative
powder, mildly alkaline
Sinónimos:
Purificación de vidrio, limpiadores
About This Item
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
700 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Te producto es idéntico al EX1001 con la misma calidad y especificaciones. Se han modificado algunos tamaños de envase para proporcionar una oferta globalmente armonizada.
Linkage
Sustituye a: EX1001-2
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Valor de pH (1 %; agua): 11,5 - 12,5
Volumen de espuma (5 %; agua): ≤ 1 ml
Densidad aparente: 65- 75 g/100 ml
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany