Merck
1.06446
SAFC
Citrato de trisodio dihidratado
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Citrato de sodio tribásico dihydrate, Citrato de trisodio, citrato de sodio, dihidratado, Citrato de trisodio dihydrate, Ácido cítrico trisodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E331
Número índice de la CE:
200-675-3
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
powder
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El citrato trisódico dihidratado suele utilizarse como un componente del sistema amortiguador de citratos para las etapas cromatográficas consecutivas de las biomoléculas o la formulación líquida final.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable