1.06237
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
GR for analysis ACS
Sinónimos:
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Naphthylethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
solubilidad
30 g/L
densidad aparente
380 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
Clave InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance of solution (20 g/l, water): clear, dissolution is complete
1-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.1 %
2-Naphthylamine (HPLC): ≤ 0.01 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Sensitivity to sulfanilamide: conforms
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable