Documentos
1.05829
SAFC
Hidroxicarbonato de magnesio
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidroxicarbonato de magnesio
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E504
EC Index Number:
235-192-7
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
form
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El hidróxido de carbonato de magnesio puede utilizarse para mejorar las propiedades de flujo de los polvos secos en los procesos farmacéuticos.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1