Documentos clave
1.04926
Supelco
Potassium carbonate-1.5-hydrate
99.995 Suprapur®
Sinónimos:
Potassium carbonate-1.5-hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CK2O3 · 1.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
165.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
209-529-3
NACRES:
NA.21
Ensayo:
99.995%
grado:
for inorganic trace analysis
Formulario:
solid
solubilidad:
1300 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
99.995%
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
891 °C (anhydrous substance)
solubilidad
1300 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K].[K].OC(=O)O.O
InChI
1S/CH2O3.2K.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2
Clave InChI
DQBSRQFEADGUIW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
K₂CO₃ contents: ≥ 80.0 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Fluoride (F): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (as SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.05 ppm
B (Boron): ≤ 0.5 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.2 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Na (Sodium): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.050 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable