1.04420
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
Sinónimos:
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.006 hPa ( 80 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.05% Water-soluble substances
residuo de ign.
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
densidad
6.36 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
1350 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Hg+2].[I-].[I-]
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable