Merck
1.04002
SAFC
Disolución de formaldehído
37%, EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352114
description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Quality Level
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
concentration
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El formaldehído puede utilizarse para inactivación de los virus en la producción de vacunas.
Linkage
Sustituye a: 1.04002.2507; 1.04002.9187
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
João M Fernandes Neto et al.
Nature communications, 11(1), 3157-3157 (2020-06-24)
Resistance to targeted cancer drugs is thought to result from selective pressure exerted by a high drug dose. Partial inhibition of multiple components in the same oncogenic signalling pathway may add up to complete pathway inhibition, while decreasing the selective