Merck
1.03557
SAFC
Parteck® SI 450 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, FCC, JSFA
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sorbitol Parteck®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-061-5
agency
JSFA
NF
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder
autoignition temp.
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Teniendo en cuenta las dificultades de la formulación, hemos utilizado tecnologías de ingeniería de partículas con el fin de desarrollar excipientes funcionales destinados específicamente a las formas de administración sólidas. Los productos de nuestra cartera Parteck® presentan propiedades de partícula únicas diseñadas a medida para un rendimiento excelente en los procesos de compactación, para tecnologías de administración de fármacos específicas o para mejorar la solubilidad.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El excipiente Parteck® SI es un sorbitol directamente compresible que combina un excelente comportamiento de compactación, lo que da lugar a comprimidos muy robustos y brillantes, con un sabor y una sensación agradable en la boca. La gran y exclusiva superficie permite una desintegración y disolución rápidas, incluso en comprimidos muy duros y contribuye a una buena uniformidad de contenido en las formulaciones con dosis bajas de API. El excipiente Parteck® SI viene en una variedad de tamaños de partículas y calidades que satisfacen las necesidades de una gama de aplicaciones muy amplia.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c